Learn More
Éster metílico de ácido fenofibrico, TRC
Código de producto. 30137553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137553 1 g 1 g
30005289 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2486751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42019-07-8
Fórmula molecular C18 H17 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 332.78
Sinónimo Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC Metil 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0815
Porcentaje de pureza >95%