Learn More
Fenofibric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16472269
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472269 1 g 1 g
16421058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472269 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0760
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively; Fenofibric acid also inhibits COX-2 enzyme activity, with an IC50 of 48 nM.
Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibric acid
CAS 42017-89-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15ClO4
Cantidad 1 g
Sinónimo FNF acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 318.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism