Learn More
Éster etílico de ácido fenofibréco, TRC
Código de producto. 30008114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008114 1 g 1 g
30006866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2486701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42019-08-9
Fórmula molecular C19 H19 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 346.8
Sinónimo Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC Etil 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0972