Learn More
Ácido fenofibrico Acil-Beta-D-glucuronido (~90%), TRC
Código de producto. 30010264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010264 10 mg 10 miligramos
30007085 5 mg 5 miligramos
30008927 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24866010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60318-63-0
Fórmula molecular C23 H23 Cl O10
Peso molecular (g/mol) 494.88
Sinónimo Fenofibric Acid Acyl-Beta-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibric Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23ClO10/c1-23(2,22(31)33-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30)34-14-9-5-12(6-10-14)15(25)11-3-7-13(24)8-4-11/h3-10,16-19,21,26-28H,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.098