Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ácido fenofibrico |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: prácticamente insoluble en cloroformo; soluble en acetona y metanol |
| Punto de fusión | de 187,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318,75 |
Seguridad y manipulación
- Fenofibric acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid