Learn More
Fenofibrato, TRC
Código de producto. 30134127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134127 1 g 1 g
30135200 25 g 25 g
17943515 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2486401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49562-28-9
Fórmula molecular C20 H21 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 360.83
Sinónimo Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1128
Porcentaje de pureza >95%