Learn More
Fenofibrate, R&D Systems™
Código de producto. 18014992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18014992 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18014992 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4113/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. PPARα agonist
PPARα agonist; hypolipidemic. Attenuates insulin resistance and increases high-density lipoprotein-cholesterol in db/db mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Fórmula molecular C20H21ClO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo fenofibrate, procetofen, antara, lipanthyl, lipantil, tricor, fenobrate, lipidil, secalip, fenoglide
Clave InChI YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nombre IUPAC propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol) 360.834
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.83
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris