Learn More
Fenofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16477298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477298 10 g 10 g
16459807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17356
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Fenofibrate is a selective PPARα agonist with an EC50 of 30 μM. Fenofibrate also inhibits human cytochrome P450 isoforms, with IC50s of 0.2, 0.7, 9.7, 4.8 and 142.1 μM for CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, and CYP3A4, respectively.
Fenofibrate is a selective PPARα agonist with an EC50 of 30 μM. Fenofibrate also inhibits human cytochrome P450 isoforms, with IC50s of 0.2, 0.7, 9.7, 4.8 and 142.1 μM for CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, and CYP3A4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21ClO4
Cantidad 10 g
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (692.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(OC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 360.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus