Learn More
Fenofibrato, LoGiCal
Código de producto. 30459186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459186 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459186 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0505.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Nombres de analitos o componentes Fenofibrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de propan-2-ilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 360.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1128 g/mol