Learn More
Fenofibrato-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fenofibrate-d6 |
| CAS | 1092484-56-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 D6 H15 Cl O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-(methyl-d3)-, 1-methylethyl ester (ACI), 1-Methylethyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-(methyl-d3)propanoate-3,3,3-d3 (ACI), Fenofibrate-d6, Fenofibrate-d6 (dimethyl-d6), Fenofibrate-D6 (2-(methyl-D3)propanoic-3,3,3-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)OC(C)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 366.868 |
| Show More |