Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrato, 98 %
Código de producto. 15790909 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15790909 5 g 5 g
15700919 25 g 25 g
15710919 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15790909 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461780050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 49562-28-9 | C20H21ClO4 | 360.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C20H21ClO4
Peso molecular (g/mol) 360.83
Clave InChI YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibrate
Punto de fusión 79°C to 82°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,soluble in acetone,,soluble in ethyl acetate,soluble in acetonitrile,soluble in methanol,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.83
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fenofibrate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fenofibrate