Learn More
Fenobucarb, TRC
Código de producto. 30392015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30392015 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30392015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2486001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenobucarb
CAS 3766-81-2
Fórmula molecular C12 H17 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamic acid, methyl-, o-sec-butylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylpropyl)-, methylcarbamate (9CI), Phenol, o-sec-butyl-, methylcarbamate (8CI), 2-(1-Methylpropyl)phenyl methylcarbamate, 2-sec-Butylphenol methylcarbamate, 2-sec-Butylphenyl N-methylcarbamate, 2-sec-Butylphenyl methylcarbamate, BASSA, BAY 41637, BPMC, Baktop MC, Barizon, Baycarb, Bipvin, Fenobucarb, Fenocarb, Osbac, Vocktop MC, Zhongdingwei, o-sec-Butylphenol methylcarbamate, o-sec-Butylphenyl N-methylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCC(C)c1ccccc1OC(=O)NC
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2-butan-2-ilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259