Learn More
Fenobucarb, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenobucarb |
| CAS | 3766-81-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenobucarb |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(OC=1C=CC=CC1C(C)CC)NC |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de (2-butan-2-ilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Mostrar más |