Learn More
Fenobucarb-D3, TRC
Código de producto. 30394134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30394134 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF248609100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Fenobucarb-D3
CAS 2662756-72-9
Fórmula molecular C12 D3 H14 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Fenobucarb D3 (N-methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1C(C)CC
Nombre IUPAC (2-butan-2-ilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 210.2874
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1448
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.