Learn More
Fenobucarb-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenobucarb-D3 |
| CAS | 2662756-72-9 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H14 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fenobucarb D3 (N-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1C(C)CC |
| Nombre IUPAC | (2-butan-2-ilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.2874 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1448 |