Learn More
Fenmetramida, LoGiCal
Descripción
Fenmetramida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenmetramide |
| CAS | 5588-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenmetramide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Morpholinone, 5-methyl-6-phenyl-, 5-Methyl-3-oxo-6-phenyl-3-morpholin, 5-Methyl-6-phenyl-3-morpholinone, Feninetramide, Fenmetramide, McN 1075, NSC 169876 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H13NO2/c1-8-11(14-7-10(13)12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11 H,7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1NC(=O)COC1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-6-fenilmorfolin-3-ona |
| Mostrar más |