Learn More
Fenitrotión, TRC
Código de producto. 30405097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30405097 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30405097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24785010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion
CAS 122-14-5
Fórmula molecular C9 H12 N O5 P S
Cantidad 10 g
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(4-nitro-m-tolyl) ester (6CI,8CI), 8057HC, Accothion, Agria 1050, Agriya 1050, Agrothion, Arbogal, BAY 41831, Bayer 41831, Bayer S 5660, CL 47300, CP 47114, Dimethyl 4-nitro-m-tolyl phosphorothionate, EI 47300, ENT 25,715, Fenition, Fenitrothion, Folithion, Folithion EC 50, Insectigas F, MEP, MEP (pesticide), Metathion, Metathion E 50, Metathione, Metathionine E 50, Metation, Metation E 50, Methadion, Methylnitrophos, Mglawik F, Monsanto CP 47114, Nitrophos, Nuvanol, O,O-DiMe O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-nitro-3-methylphenyl)thiophosphate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate, OMS 43, Oleometathion, Oleosumifene, Ovadofos, Owadofos, Owadophos, Paluthion, Phenitrothion, S 112A, S 5660, ShaMingSong, Sumi oil, Sumifene, Sumigran, Sumithion, Sumithion 20F, Sumithion 20MC, Sumithion 50EC, Sumithion Super, Sumithion Super 1000EC, Super Sumithion, Tionfos 50 LE, Verthion
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 277.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0174