Learn More
Fenitrotión, TRC
Código de producto. 30393678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30393678 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30393678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2478501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion
CAS 122-14-5
Fórmula molecular C9 H12 N O5 P S
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(4-nitro-m-tolyl) ester (6CI,8CI), 8057HC, Accothion, Agria 1050, Agriya 1050, Agrothion, Arbogal, BAY 41831, Bayer 41831, Bayer S 5660, CL 47300, CP 47114, Dimethyl 4-nitro-m-tolyl phosphorothionate, EI 47300, ENT 25,715, Fenition, Fenitrothion, Folithion, Folithion EC 50, Insectigas F, MEP, MEP (pesticide), Metathion, Metathion E 50, Metathione, Metathionine E 50, Metation, Metation E 50, Methadion, Methylnitrophos, Mglawik F, Monsanto CP 47114, Nitrophos, Nuvanol, O,O-DiMe O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-nitro-3-methylphenyl)thiophosphate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate, OMS 43, Oleometathion, Oleosumifene, Ovadofos, Owadofos, Owadophos, Paluthion, Phenitrothion, S 112A, S 5660, ShaMingSong, Sumi oil, Sumifene, Sumigran, Sumithion, Sumithion 20F, Sumithion 20MC, Sumithion 50EC, Sumithion Super, Sumithion Super 1000EC, Super Sumithion, Tionfos 50 LE, Verthion
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 277.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0174