Learn More
Fenitrotión, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16654474 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16654474 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16654474 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1730100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion
CAS 122-14-5
% máx. CAS 1
Densidad 1.320 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 157°C
Beilstein 8983553
Color Amarillo
Punto de fusión 0.3°C
Punto de ebullición 140°C to 145°C
Sinónimo O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
Peso molecular (g/mol) 277.2 g/mol