Learn More
Fenitrothion-d6, TRC
Código de producto. 30407230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407230 2.5 mg
30389710 5 mg
30393136 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2478522.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203645-59-4
Fórmula molecular C9 2H6 H6 N O5 P S
Peso molecular (g/mol) 283.27
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
Nombre IUPAC (3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ5-fosfano
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion-d6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.055