Learn More
Fenitrotión-d6 (O,O-dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30320444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320444 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320444 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND38460.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Fórmula molecular C9 2H6 H6 N O5 P S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC (3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 283.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 283,055 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 95% Pureza química