Learn More
Fenitrotión 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30321679 1 mL
1 options
Código de producto. 30321679 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13480000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrothion
CAS 122-14-5
Nombres de analitos o componentes Fenitrothion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N O5 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(4-nitro-m-tolyl) ester (6CI,8CI), 8057HC, Accothion, Agria 1050, Agriya 1050, Agrothion, Arbogal, BAY 41831, Bayer 41831, Bayer S 5660, CL 47300, CP 47114, Dimethyl 4-nitro-m-tolyl phosphorothionate, EI 47300, ENT 25,715, Fenition, Fenitrothion, Folithion, Folithion EC 50, Insectigas F, MEP, MEP (pesticide), Metathion, Metathion E 50, Metathione, Metathionine E 50, Metation, Metation E 50, Methadion, Methylnitrophos, Mglawik F, Monsanto CP 47114, Nitrophos, Nuvanol, O,O-DiMe O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-nitro-3-methylphenyl)thiophosphate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate, OMS 43, Oleometathion, Oleosumifene, Ovadofos, Owadofos, Owadophos, Paluthion, Phenitrothion, S 112A, S 5660, ShaMingSong, Sumi oil, Sumifene, Sumigran, Sumithion, Sumithion 20F, Sumithion 20MC, Sumithion 50EC, Sumithion Super, Sumithion Super 1000EC, Super Sumithion, Tionfos 50 LE, Verthion
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 277.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0174 g/mol