Learn More
Fenitrooxón-d6 (O,O-dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30316757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30316757 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316757 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64180.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenitrooxon-d6
CAS 1185155-54-7
Fórmula molecular C9 2H6 H6 N O6 P
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Fenitrothion-oxon D6 (O,O-dimethyl D6), Fenitrooxon-d6
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H12NO6P/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)16-17(13,14-2)15-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC (3-metil-4-nitrofenil) bis(trideuteriometil) fosfato
Peso molecular (g/mol) 267.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0779 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity