Learn More
Fenirofibrato-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenirofibrate-d6 |
| CAS | 1189423-29-7 |
| Fórmula molecular | C17H11D6ClO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[(4-Chlorophenyl)hydroxymethyl]phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid-d6, Hydroxymethyl Fenofibric Acid-d6, LF 2151, LF 433-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10,15,19H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3 |
| SMILES | OC(C1=CC=C(OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 326.8 |