Learn More
Fenhexamida-d10, TRC
Código de producto. 30391393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30391393 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24765210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenhexamid-d10
CAS 1246815-53-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H7D10Cl2NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl(cyclohexane-d10)carboxamide, Decree-d10, Elevate-d10, KBR 2738-d10, Teldor-d10
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)/i2D2,3D2,4D2,7D2,8D2
SMILES OC1=CC=C(NC(C2(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=O)C(Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC N-(2,3-dicloro-4-hidroxifenil)-1-metilciclohexano-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 312.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.13
Porcentaje de pureza >95