Learn More
Fenebrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16490398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490398 5 mg 5 miligramos
16470326 2 mg 2 miligramos
16467736 100 mg 100 miligramos
16457938 10 mg 10 miligramos
16453877 50 mg 50 miligramos
16433706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19834
MedChemExpress Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.
Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenebrutinib
CAS 1434048-34-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H44N8O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo GDC-0853
Información de solubilidad DMSO : ≥ 23 mg/mL (34.60 mM)
SMILES O=C1C(NC(C=C2)=NC=C2N3CCN(C4COC4)C[C@@H]3C)=CC(C5=CC=NC(N6C(C7=CC(CC(C)(C)C8)=C8N7CC6)=O)=C5CO)=CN1C
Peso molecular (g/mol) 664.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.8
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease