Learn More
Ácido fendizoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fendizoic Acid |
| CAS | 84627-04-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(6-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic Acid, o-[(6-Hydroxy-3-biphenylyl)carbonyl]benzoic Acid, 2-(3'-Phenyl-4'-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)c(c2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 318.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0892 |
| Mostrar más |