Learn More
Fendiline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0984
MedChemExpress Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fendiline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 13636-18-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (85.25 mM) ∣H2O : 1.82 mg/mL (5.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(NCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 351.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.91
Porcentaje de pureza 99.88%