Learn More
Tocris Bioscience™ Fendiline Hydrochloride
Beskrivelse
Fendiline Hydrochloride is a K-Ras inhibitor. Selectively inhibits K-Ras localization to the plasma membrane (IC50 = 9.64 μM). Blocks proliferation of cancer cell lines expressing oncogenic mutant K-Ras. Also inhibits L-type calcium channels (IC50 = 17 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Ras GTPase Inhibitors |
| CAS | 13636-18-5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C23H25N.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 351.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?