Learn More
Fenclorim, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenclorim |
| CAS | 3740-92-9 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl2 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine, 2-Phenyl-4,6-dichloropyrimidine, CGA 123407, Fenclorim, NSC 27713, Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-phenyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-9(12)14-10(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)nc(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-fenilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9908 |