Learn More
Fenclonine, MedChemExpress
Código de producto. 16412339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16412339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1368
MedChemExpress Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenclonine
CAS 7424-00-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Chloro-DL-phenylalanine PCPA CP-10188
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (500.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 25 mg/mL (125.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 199.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.63
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism