Learn More
Fenclofenac, TRC
Código de producto. 30406155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30406155 500 mg
30392072 50 mg
30402753 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406155 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF247505500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34645-84-6
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 O3
Peso molecular (g/mol) 297.13
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenilacético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenclofenac
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0007
Porcentaje de pureza >95%