Learn More
Fenclofenac, TRC
Código de producto. 30392072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392072 50 mg
30402753 250 mg
30406155 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24750550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34645-84-6
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 O3
Peso molecular (g/mol) 297.13
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenilacético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenclofenac
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0007
Porcentaje de pureza >95%