Learn More
Fenclofenaco, Mikromol™
Descripción
Fenclofenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenclofenac |
| CAS | 34645-84-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenclofenac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenil]acético |
| Mostrar más |