Learn More
Éster metílico de fenclofenaco, Mikromol™
Código de producto. 17901216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17901216 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17901216 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3075.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de fenclofenaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenclofenac Methyl Ester
CAS 81585-78-6
Nombres de analitos o componentes Fenclofenac Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Cl2O3/c1-19-15(18)8-10-4-2-3-5-13(10)20-14-7-6-11(16)9-12(14)17/h2-7,9H,8H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenil]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 311.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0163 g/mol