Learn More
Fenclofenaco, LoGiCal
Código de producto. 30458357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458357 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458357 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3075.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Fenclofenac
CAS 34645-84-6
Nombres de analitos o componentes Fenclofenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenil]acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 297.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0007 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.