Learn More
Fenclofenaco glucuronuro, TRC
Código de producto. 30406290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406290 10 mg
30396132 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24752010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77182-37-7
Fórmula molecular C20H18Cl2O9
Peso molecular (g/mol) 473.26
Sinónimo 1-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetate]β-D-Glucopyranuronic Acid, Fenclofenac Ester Glucuronide
SMILES O=C(O[C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CC2=CC=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenclofenac Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18Cl2O9/c21-10-5-6-13(11(22)8-10)29-12-4-2-1-3-9(12)7-14(23)30-20-17(26)15(24)16(25)18(31-20)19(27)28/h1-6,8,15-18,20,24-26H,7H2,(H,27,28)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1