Learn More
Éster etílico de fenclofenaco, Mikromol™
Código de producto. 17980356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17980356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3075.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de fenclofenaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenclofenac Ethyl Ester
CAS 86308-84-1
Nombres de analitos o componentes Fenclofenac Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-20-16(19)9-11-5-3-4-6-14(11)21-15-8-7-12(17)10-13(15)18/h3-8,10H,2,9H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,4-diclorofenoxi)fenil]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 325.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.032 g/mol