Learn More
(+)-Alcohol fenílico 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315397 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315397 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13461100ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Fenchyl Alcohol
CAS 2217-02-9
Nombres de analitos o componentes (+)-Fenchyl Alcohol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (+)-Fenchyl alcohol, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-ol, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R-endo)-, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, (1R-endo)-Fenchol, D-Fenchol, D-Fenchyl alcohol;
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
SMILES C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (1S,3R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,1358 g/mol