Learn More
Fenchone, TRC
Código de producto. 30406986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406986 5 g
30404195 1 g
30395229 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2474505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-79-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo Fenchone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl- (6CI,8CI), 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (±)-Fenchone, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, 1,3,3-Trimethylnorcamphor, Fenchone, NSC 122687, NSC 8896, dl-Fenchone, Fenchone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl- (6CI,8CI), 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (±)-Fenchone, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, 1,3,3-Trimethylnorcamphor, NSC 122687, NSC 8896, dl-Fenchone
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC12CCC(C1)C(C)(C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenchone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201