Learn More
(+)-Fenchone, TRC
Código de producto. 30397450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397450 5 g
30403189 25 g
30407935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2474205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4695-62-9
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
Nombre IUPAC (1R,4S)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Fenchone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201