Learn More
(-)-Fenchona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318176 50 g 50 g
11328176 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15151.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-20-4
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00151104
Clave InChI LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Sinónimo l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
Nombre IUPAC (1R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (-)-Fenchone
Punto de fusión 3°C to 5°C
Densidad 0.945
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 50 g
Beilstein 2042710
Rotación óptica −52° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza ≥98%