Learn More
(+)-Fenchone 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317747 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317747 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13460800ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Fenchone
CAS 4695-62-9
Nombres de analitos o componentes (+)-Fenchone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H16 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
Nombre IUPAC (1R,4S)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201 g/mol