Learn More
Fenclorfos-oxon, TRC
Código de producto. 30400774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400774 100 mg
30396130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF247410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3983-45-7
Fórmula molecular C8 H8 Cl3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 305.48
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester, Dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Dowco 101, Fenchlorphos-oxon, NSC 133018, O,O-Dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Ronnel oxon, Ronnel oxygen analog, Ronnoxon, Ronoxon
Nombre IUPAC Dimetil (2,4,5-triclorofenilo) fosfato
SMILES COP(=O)(OC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenchlorphos-oxon
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl3O4P/c1-13-16(12,14-2)15-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9226