Learn More
Fenchlorphos, MedChemExpress
Código de producto. 16448606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1093
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenchlorphos
CAS 299-84-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8Cl3O3PS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (310.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=P(OC)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 321.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.55
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation