Learn More
Fenbutrazate, TRC
Código de producto. 30135374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135374 100 mg 100 miligramos
30007756 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF247250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4378-36-3
Fórmula molecular C23 H29 N O3
Peso molecular (g/mol) 367.48
Sinónimo Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Methyl-2-phenylmorpholino)ethyl 2-phenylbutyrate, 2-(3-Methyl-2-phenylmorpholino)ethyl α-phenylbutyrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester, Fenbutrazate, Fenbutrazatum, Nethanol, Phenbutrazate, Phenbutrazatum
Nombre IUPAC 2-(3-metil-2-fenilmorfolina 4-il)etil 2-fenilbutanoato
SMILES CCC(C(=O)OCCN1CCOC(C1C)c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbutrazate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO3/c1-3-21(19-10-6-4-7-11-19)23(25)27-17-15-24-14-16-26-22(18(24)2)20-12-8-5-9-13-20/h4-13,18,21-22H,3,14-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2147
Porcentaje de pureza >95%