Learn More
Clorhidrato de fenbutrazato, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbutrazate Hydrochloride |
| CAS | 6474-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenbutrazate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H29 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenbutrazate Hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-(3-methyl-2-phenyl-4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-(3-methyl-2-phenyl-4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Fenbutrazate hydrochloride, Phenbutrazate hydrochloride, R 381 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-21(19-10-6-4-7-11-19)23(25)27-17-15-24-14-16-26-22(18(24)2)20-12-8-5-9-13-20;/h4-13,18,21-22H,3,14-17H2,1-2H3;1H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.CCC(C(=O)OCCN1CCOC(C1C)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?