Learn More
Clorhidrato de fenbutrazato, LoGiCal
Código de producto. 30462873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462873 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462873 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1759.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbutrazate Hydrochloride
CAS 6474-85-7
Nombres de analitos o componentes Fenbutrazate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenbutrazate Hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-(3-methyl-2-phenyl-4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-(3-methyl-2-phenyl-4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Fenbutrazate hydrochloride, Phenbutrazate hydrochloride, R 381
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-21(19-10-6-4-7-11-19)23(25)27-17-15-24-14-16-26-22(18(24)2)20-12-8-5-9-13-20;/h4-13,18,21-22H,3,14-17H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(C(=O)OCCN1CCOC(C1C)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-fenilbutanoato de 2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 403.94
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1914 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.