Learn More
Óxido de fenbutatina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbutatin oxide |
| CAS | 13356-08-6 |
| Fórmula molecular | C60 H78 O Sn2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Fenbutatin-Oxide, Distannoxane, hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)- (9CI), Distannoxane, hexakis(β,β-dimethylphenethyl)- (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Bis[tri(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tri(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Fenbutatin oxide, Hexakis, Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Hexakis(β,β-dimethylphenethyl)distannoxane, Neostanox, Osadan, Partner, SD 14114, Torque, Torque (pesticide), Trineophyltin oxide, Vendex, Vendex 4 Liquid, Vendex 4L, Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;; |
| SMILES | CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | tris(2-metil-2-fenilpropil)-tris(2-metil-2-fenilpropil)estaniloxiestannano |
| Peso molecular (g/mol) | 1052.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1054.4097 |