Learn More
Fenbufen, TRC
Product Code. 30040732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
25 g
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30040732 100 mg 100 miligramos
18002620 25 g 25 g
18082120 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040732 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF247200100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36330-85-5
Fórmula molecular C16 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, γ-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenbufen
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0943