Learn More
Éster metílico de fenbufeno, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de fenbufeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbufen Methyl Ester |
| CAS | 54011-27-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenbufen Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenbufen Methyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid methyl ester, Fenbufen methyl ester, Methyl 4-(biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O3/c1-20-17(19)12-11-16(18)15-9-7-14(8-10-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoato de metilo |
| Mostrar más |